Få mere at vide
6-amino-2,4-dihydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30327500
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30327500 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30327500 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6049352.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CAS 873-83-6
Molekylær formel C4 H5 N3 O2
Mængde 2.5 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-, Uracil, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Aminopyrimidine-2,4-diol, 6-Aminouracil, NSC 15919, NSC 7367
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1cc(O)nc(O)n1
IUPAC navn 6-aminopyrimidin-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0382