Få mere at vide
(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)amine |
| CAS | 147249-42-1 |
| Molekylær formel | C7H8Cl2N2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Aminomethyl-3,4-dichlorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,3,10-11H2 |
| SMIL | NCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | 2-(aminomethyl)-3,4-dichloroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.06 |
| Formel vægt | 190.0065 |