missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile, TRC

Artikelnummer. 30308838
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30308838 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30308838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6052605G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile
CAS 147249-41-0
Molekylær formel C7H4Cl2N2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,11H2
SMIL Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N
IUPAC navn 6-amino-2,3-dichlorobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 187.03
Formel vægt 185.9752
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.