Få mere at vide
6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one |
| CAS | 105807-84-9 |
| Molekylær formel | C10H12N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O |
| IUPAC navn | 6-amino-2,2-dimethyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.21 |
| Formel vægt | 192.0899 |