Få mere at vide
6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)on, TRC
Artikelnummer. 30321807
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30321807 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30321807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA577370100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one
CAS 105807-84-9
Molekylær formel C10H12N2O2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
SMIL CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O
IUPAC navn 6-amino-2,2-dimethyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molekylvægt (g/mol) 192.21
Formel vægt 192.0899