missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, TRC

Artikelnummer. 30319364
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30319364 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30319364 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA608710100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one
CAS 1361569-10-9
Molekylær formel C18 H13 F N8 O
Mængde 100 mg
Synonym 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 8H-Purin-8-one, 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro- (ACI), 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H13FN8O/c19-11-6-2-1-4-9(11)8-27-17-10(5-3-7-21-17)12(26-27)15-23-14(20)13-16(24-15)25-18(28)22-13/h1-7H,8H2,(H4,20,22,23,24,25,28)
SMIL Nc1nc(nc2NC(=O)Nc12)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
IUPAC navn 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydropurin-8-one
Molekylvægt (g/mol) 376.347
Formel vægt 376.12
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.