Få mere at vide
6-amino-1-tetralon, 97%
Artikelnummer. 15454697
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15454697 1 g 1g
15464697 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32028.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3470-53-9 | C10H11NO | 161,204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3470-53-9
Molekylær formel C10H11NO
Molekylvægt (g/mol) 161.204
MDL nummer MFCD00099462
InChI nøgle BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
PubChem CID 339537
IUPAC navn 6-amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-tetralone
Smeltepunkt 128°C to 130°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 161.21
Procent renhed 97%