Få mere at vide
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10649209 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10649209 5 g 5g
10423068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10649209 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1053655-59-6
Molekylær formel C12H15N3O
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD10699171
InChI nøgle BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
PubChem CID 44118233
IUPAC navn 1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
SMIL C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 92°C to 95°C
Farve Brown to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 217.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.