Få mere at vide
6-Amino-1-methyluracil, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11437136
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437136 100 g 100g
11427136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25448.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
6-Amino-1-methyluracil may be used in the preparation of 1,1′-di methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]quinoline-5,5′-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaone, via reaction with isatin in the presence of catalytic p-toluene sulfonic acid.
Solubility
Soluble in diluted sodium hydroxide solution.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2434-53-9
Molekylær formel C5H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 141.13
MDL nummer MFCD00075366
InChI nøgle GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1-methyluracil, 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-methyl-6-aminouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl, 6-amino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione, zlchem 437
PubChem CID 75520
IUPAC navn 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4-dione
SMIL CN1C(=O)NC(=O)C=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-methyluracil
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 127771
Opløselighedsinformation Soluble in diluted sodium hydroxide solution.
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Formel vægt 141.13
Procent renhed 97%