missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 6972-78-7 |
| Molekylær formel | C5H6N4O3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 6-Amino-1-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-5-nitroso-uracil, 6-Amino-1-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione, NSC 62582 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11) |
| SMIL | CN1C(=C(N=O)C(=O)NC1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-1-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.13 |
| Formel vægt | 170.044 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?