Få mere at vide
6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil, TRC
Artikelnummer. 30312418
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30312418 25 g
1 options
Artikelnummer. 30312418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61698025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-methyl-5-nitrosouracil
CAS 6972-78-7
Molekylær formel C5H6N4O3
Mængde 25 g
Synonym 6-Amino-1-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-5-nitroso-uracil, 6-Amino-1-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione, NSC 62582
InChI formel InChI=1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
SMIL CN1C(=C(N=O)C(=O)NC1=O)N
IUPAC navn 6-amino-1-methyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 170.13
Formel vægt 170.044