missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amino-1-isobutyl-3-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-isobutyl-3-methyl-5-nitroso-2,4-pyrimidinedione |
| CAS | 54052-67-4 |
| Molekylær formel | C9 H14 N4 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O3/c1-5(2)4-13-7(10)6(11-16)8(14)12(3)9(13)15/h5H,4,10H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)CN1C(=C(N=O)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-3-methyl-1-(2-methylpropyl)-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.23 |
| Formel vægt | 226.1066 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?