Få mere at vide
6-amino-1-hexanol, TRC
Artikelnummer. 30322426
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30322426 25 g
1 options
Artikelnummer. 30322426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA61000525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-hexanol
CAS 4048-33-3
Molekylær formel C6H15NO
Mængde 25 g
Synonym 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
SMIL NCCCCCCO
IUPAC navn 6-aminohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 117.19
Formel vægt 117.1154