Få mere at vide
6-amino-1-hexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-hexanol |
| CAS | 4048-33-3 |
| Molekylær formel | C6H15NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2 |
| SMIL | NCCCCCCO |
| IUPAC navn | 6-aminohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.19 |
| Formel vægt | 117.1154 |