Få mere at vide
6-amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
6-amino-1-hexanol bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
6-amino-1-hexanol bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hygroskopisk. Opbevar væk fra oxiderende midler, vand og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-hexanol |
| Smeltepunkt | 55 °C til 58 °C |
| Kogepunkt | 136 °C til 139 °C (30 mmHg) |
| Flammepunkt | 133 °C (271 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1732524 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 117.19 |
| Procent renhed | 97% |