Få mere at vide
6-amino-1-hexanol, 94%
Artikelnummer. 10743151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10743151 10 g Glasflaske 10g
10713914 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294600100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 DKK
    745.65 DKK / 10g
    Spare 104.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 4048-33-3 | C6H15NO | 117,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4048-33-3
Molekylær formel C6H15NO
Molekylvægt (g/mol) 117.19
MDL nummer MFCD00008241
InChI nøgle SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
IUPAC navn 6-aminohexan-1-ol
SMIL C(CCCO)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-hexanol
CAS min % 92.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53 °C til 59 °C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 233,0 °C
Flammepunkt 133 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 92% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)6OH
Mængde 10 g
Beilstein 04, II, 748
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 117.19
Procent renhed 94%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-1-hexanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.