Få mere at vide
6-Amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 890095-55-3 |
| Molekylær formel | C10H9N3O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O4/c11-8-7(5-14)9(15)12-10(16)13(8)4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4,11H2,(H,12,15,16) |
| SMIL | NC1=C(C=O)C(=O)NC(=O)N1Cc2occc2 |
| IUPAC navn | 6-amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.2 |
| Formel vægt | 235.0593 |