Få mere at vide
6-Amino-1-benzyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-benzyluracil |
| CAS | 41862-11-7 |
| Molekylær formel | C11 H11 N3 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c12-9-6-10(15)13-11(16)14(9)7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7,12H2,(H,13,15,16) |
| SMIL | NC1=CC(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 6-amino-1-benzylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vægt | 217.0851 |