missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil, TRC

Artikelnummer. 30310930
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310930 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310930 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5987501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil
CAS 72816-88-7
Molekylær formel C12 H14 N4 O2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14N4O2/c1-14-9-10(13)16(12(18)15-11(9)17)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,14H,7,13H2,1H3,(H,15,17,18)
SMIL CNC1=C(N)N(Cc2ccccc2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 6-amino-1-benzyl-5-(methylamino)pyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 246.27
Formel vægt 246.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.