Få mere at vide
6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil |
| CAS | 72816-88-7 |
| Molekylær formel | C12 H14 N4 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-14-9-10(13)16(12(18)15-11(9)17)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,14H,7,13H2,1H3,(H,15,17,18) |
| SMIL | CNC1=C(N)N(Cc2ccccc2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 6-amino-1-benzyl-5-(methylamino)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.27 |
| Formel vægt | 246.1117 |