Få mere at vide
6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 81250-33-1 |
| Molekylær formel | C10 H16 N4 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-3-5-13-8(11)7(12-17)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCC)C1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-5-nitroso-1,3-dipropylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vægt | 240.1222 |