missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil, TRC

Artikelnummer. 30318330
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318330 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6080001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil
CAS 81250-33-1
Molekylær formel C10 H16 N4 O3
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N4O3/c1-3-5-13-8(11)7(12-17)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11H2,1-2H3
SMIL CCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCC)C1=O)N
IUPAC navn 6-amino-5-nitroso-1,3-dipropylpyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 240.26
Formel vægt 240.1222
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.