Få mere at vide
6-Amino-1,3-dimethyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1,3-dimethyluracil |
| CAS | 6642-31-5 |
| Molekylær formel | C6 H9 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC navn | 6-amino-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vægt | 155.0695 |