Få mere at vide
6-Amino-1,3-dimethyluracil, Mikromol™
Artikelnummer. 17931496
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17931496 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17931496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3980.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Amino-1,3-dimethyluracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Analyt- eller komponentnavne 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
SMIL CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC navn 6-amino-1,3-dimethylpyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 155,0695 g/mol