Få mere at vide
6-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amino-1,3-dimethyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 3346-61-0 |
| Molekylær formel | C6H8N4O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-9-4(7)3(8-13)5(11)10(2)6(9)12/h7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)C(=O)C(=C1N)N=O |
| IUPAC navn | 6-amino-1,3-dimethyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.15 |