Få mere at vide
6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590742
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590742 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10222742 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590742 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08380DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 57319-65-0
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.149
InChI nøgle ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC navn 6-amino-3H-2-benzofuran-1-on
SMIL C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 149.15
Procent renhed 95%