missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC

Artikelnummer. 30312968
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312968 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA604620500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
CAS 132716-86-0
Molekylær formel C12H20N4O3
Mængde 500 mg
Synonym NSC 677538
InChI formel InChI=1S/C12H20N4O3/c1-3-5-7-15-10(13)9(14-19)11(17)16(12(15)18)8-6-4-2/h3-8,13H2,1-2H3
SMIL CCCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCCC)C1=O)N
IUPAC navn 6-amino-1,3-dibutyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 268.31
Formel vægt 268.1535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.