Få mere at vide
6-amino-1,3-benzoxazol-2(3h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682495
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682495 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10317494 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10682495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC75714CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 22876-17-1
Molekylær formel C7H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 150.137
MDL nummer MFCD00463899
InChI nøgle STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
PubChem CID 826989
IUPAC navn 6-amino-3H-1,3-benzoxazol-2-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 150.14
Procent renhed 95%