missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30312825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30312825 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30312825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA510060500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate
CAS 82957-06-0
Molekylær formel C11H10N2O . CH4SO3
Mængde 500 mg
Synonym 6-Amidino-2-Naphthol Methanesulfonic Acid
SMIL CS(=O)(=O)O.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1
Formel vægt 282.0674
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.