Få mere at vide
6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate |
| CAS | 82957-06-0 |
| Molekylær formel | C11H10N2O . CH4SO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6-Amidino-2-Naphthol Methanesulfonic Acid |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Formel vægt | 282.0674 |