missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Amidino-2-naphthol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Amidino-2-naphthol, Hydrochloride |
| CAS | 66217-10-5 |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O.ClH/c12-11(13)9-2-1-8-6-10(14)4-3-7(8)5-9;/h1-6,14H,(H3,12,13);1H |
| SMIL | Cl.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 6-hydroxynaphthalene-2-carboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.67 |
| Formel vægt | 222.056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?