Få mere at vide
6-Alpha-Methyl Prednisolon, TRC
Artikelnummer. 30137136
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137136 50 mg
30008067 1 g
18072250 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32593450MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-43-2
Molekylær formel C22 H30 O5
Molekylvægt (g/mol) 374.47
Synonym Methylprednisolone, Methylprednisolone Hydrogen Succinate Imp. A (EP), Methylprednisolone Acetate Imp. B (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,17,21-trihydroxy-6-methyl-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl- (7CI,8CI), (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21β-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methylprednisolone, A-Methapred, Besonia, Dopomedrol, Duralone, M-Prednisol, Medesone, Medorol, Medralone, Medrate, Medrol, Medrone, Metastab, Methypred, Metilbetasone, Metilprednisolone, Metipred, Metrisone, Moderin, NSC 19987, Noretona, Prednol, Prednol L, Promacortine, SW 196788, Solimedrol, Suprametil, U 7532, Urbason, Urbasone, Urbazone, Wyacort, δ1-6α-Methylhydrocortisone
IUPAC navn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyclopenta[a]fenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylprednisolone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 374.2093
Procent renhed >95%