Få mere at vide
6-Alpha-D-Glucopyranosyl Maltotriose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-a-D-Glucopyranosylmaltotriose |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-10(29)12(31)17(36)23(43-8)45-20-7(3-27)42-24(18(37)14(20)33)44-19-6(2-26)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21?,22+,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 666.2219 |
| Procent renhed | >95% |