missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Allyl-8Beta-carboxyergoline Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30317585
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317585 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317585 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5496155MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Allyl-8beta-carboxyergoline Methyl Ester
CAS 72821-79-5
Molekylær formel C19H22N2O2
Mængde 5 mg
Synonym (8beta)-6-(2-Propen-1-yl)-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester, 6-(2-Propenyl)dihydrolysergic Acid Methyl Ester, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxylic Acid Deriv.
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O2/c1-3-7-21-11-13(19(22)23-2)8-15-14-5-4-6-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21/h3-6,10,13,15,17,20H,1,7-9,11H2,2H3/t13-,15-,17-/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
IUPAC navn methyl (6aR,9R,10aR)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 310.39
Formel vægt 310.1681
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.