Få mere at vide
6-(Acetyloxy)-7-methoxyquinazolin-4(3H)-en, Mikromol™
Beskrivelse
6-(Acetyloxy)-7-methoxyquinazolin-4(3H)-en
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid |
| CAS | 179688-53-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H10 N2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15) |
| SMIL | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C |
| IUPAC navn | (7-methoxy-4-oxo-3H-quinazolin-6-yl) acetat |
| Vis mere |