Få mere at vide
6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzopyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzopyrene |
| CAS | 1797227-23-6 |
| Molekylær formel | C23H18O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Acetyloxy-3-methoxy-11,12-dihydro-benzo[a]pyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C23H18O3/c1-13(24)26-23-17-6-4-3-5-15(17)16-9-7-14-8-12-20(25-2)18-10-11-19(23)22(16)21(14)18/h3-6,8,10-12H,7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2CCc3c4ccccc4c(OC(=O)C)c5ccc1c2c35 |
| IUPAC navn | (3-methoxy-11,12-dihydrobenzo[a]pyren-6-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.39 |
| Formel vægt | 342.1256 |