Få mere at vide
6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 114578-70-0 |
| Molekylær formel | C10H11NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-3-14-10(13)9-6-4-5-8(11-9)7(2)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccc(n1)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 6-acetylpyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.19 |
| Formel vægt | 193.0739 |