missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7(1H,8H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methylpyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7(1H,8H)-dione |
| CAS | 2172256-78-7 |
| Molekylær formel | C15H17N3O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Palbociclib Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N3O3/c1-8-11-7-16-15(21)17-13(11)18(10-5-3-4-6-10)14(20)12(8)9(2)19/h7,10H,3-6H2,1-2H3,(H,16,17,21) |
| SMIL | CC(=O)C1=C(C)C2=C(NC(=O)N=C2)N(C3CCCC3)C1=O |
| IUPAC navn | 6-acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-1H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.31 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?