Få mere at vide
6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman |
| CAS | 88579-23-1 |
| Molekylær formel | C13H16OS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-6-acetylthiochroman, 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman, 1-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16OS/c1-9(14)10-4-5-12-11(8-10)13(2,3)6-7-15-12/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2SCCC(C)(C)c2c1 |
| IUPAC navn | 1-(4,4-dimethyl-2,3-dihydrothiochromen-6-yl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.33 |
| Formel vægt | 220.0922 |