Få mere at vide
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11487636
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487636 100 g 100g
11467636 5 g 5g
11477636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487636 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14666.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 774-55-0 | C12H14O | 174,24 g/mol
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, bruges som et nyt methylanthranilat, men alligevel ekstremt stabilt og modstandsdygtigt over for misfarvning. Det bruges i flydende vaskemiddel, koncentreret skyllemiddel, alkoholiske fine dufte, antiperspiranter. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen, bruges som et nyt methylantranilat, men ekstremt stabilt og modstandsdygtigt over for misfarvning. Det bruges i flydende vaskemiddel, koncentreret skyllemiddel, alkoholiske fine dufte, antiperspiranter. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Produktet er følsomt over for lys og fugt. Håndter og opbevar under inert gas. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 774-55-0
Molekylær formel C12H14O
Molekylvægt (g/mol) 174.24
MDL nummer MFCD00019710
InChI nøgle VEPUKHYQNXSSKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 6-acetyltetralin, 6-acetyl tetralin, ethanone, 1-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenyl, unii-6l3dbr6de6, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-tetrahydro-2-acetonaphthone, 6l3dbr6de6, 6-acetyltetrahydronaphthalene, 1-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one
PubChem CID 69885
SMIL CC(=O)C1=CC=C2CCCCC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Smeltepunkt -21 °C
Tæthed 1.058
Kogepunkt 119 °C til 121 °C (2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.561
Mængde 100 g
Beilstein 1241458
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn 1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-on
Formel vægt 174.24
Procent renhed 97%