Få mere at vide
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493745 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10493745 100 g Glasflaske 100g
10026023 5 g Glasflaske 5g
10750672 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10493745 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406381000
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6402-23-9 , 1837-57-6
Molekylær formel C3H6O3·H2O
Molekylvægt (g/mol) 361.39
MDL nummer MFCD00149646
InChI nøgle NYEPHMYJRNWPLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethacridine lactate monohydrate, ethodin, ethacridine lactate hydrate, ethacridine lactate salt, dsstox_cid_26274, dsstox_rid_81501, dsstox_gsid_46274, 7-ethoxyacridine-3,9-diamine; 2-hydroxypropanoic acid; hydrate, rivanol monohydrate
PubChem CID 165457
IUPAC navn 7-ethoxyacridin-3,9-diamin;2-hydroxypropansyre;hydrat
SMIL CCOC1=CC2=C(C3=C(C=C(C=C3)N)N=C2C=C1)N.CC(C(=O)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 243°C to 245°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Merck Index 15, 3771
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: slowly soluble in 15 parts water,soluble in 9 parts boiling water,soluble in 110 parts alcohol (22°C),soluble in 100 parts alcohol (20°C)
Formel vægt 361.39
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.