Få mere at vide
6,8-Dihydro-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Dihydro-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2OS/c12-8-3-5-6(11-8)1-2-7-9(5)13-4-10-7/h1-2,4H,3H2,(H,11,12) |