Få mere at vide
6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-(N-methylformamido)-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Difluoro-1,4-dihydro-1-(N-methylformamido)-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 158585-86-5 |
| Molekylær formel | C19H22F2N4O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22F2N4O4/c1-4-29-19(28)13-10-25(23(3)11-26)16-12(18(13)27)9-14(20)17(15(16)21)24-7-5-22(2)6-8-24/h9-11H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(N(C)C=O)c2c(F)c(N3CCN(C)CC3)c(F)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 6,8-difluoro-1-[formyl(methyl)amino]-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.4 |
| Formel vægt | 408.1609 |