Få mere at vide
6,8-Dichlorooctanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Dichlorooctanoic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3 |