missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6,8-Dichloro-octanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Dichloro-octanoic Acid |
| CAS | 41443-60-1 |
| Molekylær formel | C10 H18 Cl2 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 6,8-Dichloro-octanoic Acid, 6,8-Dichlorooctanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-4-3-5-9(12)7-8-11/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCC(Cl)CCCl |
| IUPAC navn | ethyl 6,8-dichlorooctanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.155 |
| Formel vægt | 240.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?