Få mere at vide
6,8-dichlor-2-oxo-2H-chromen-3-carboxylsyre,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354702
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10354702 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10354702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB01254CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 8-Dichloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
CAS 2199-86-2
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H4Cl2O4
MDL nummer MFCD00047641
Mængde 250 mg
Synonym 6,8-dichloro-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6,8-dichloro-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-dichloro-2-oxo, opera_id_158, maybridge1_000531, 6,8-dichlorocoumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dichloro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid
InChI nøgle WJEHZKIVHXRVSR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=C2C=C(C(=O)OC2=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
IUPAC navn 6,8-dichlor-2-oxochromen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 259.038
PubChem CID 657910
Formel vægt 259.04
Procent renhed 95%