Få mere at vide
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine |
| CAS | 63744-22-9 |
| Molekylær formel | C6H3Br2N3 |
| MDL nummer | MFCD08460056 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | BrC1=NC(Br)=CN2C1=NC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.92 |
| Procent renhed | 97% |