Få mere at vide
6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone, Mikromol™
Beskrivelse
6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| CAS | 21237-84-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H16 Br2 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19) |
| SMIL | Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3 |
| IUPAC navn | 6,8-dibromo-3-cyclohexyl-1,4-dihydroquinazolin-2-one |
| Vis mere |