Få mere at vide
6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinon, Mikromol™
Artikelnummer. 30049667
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049667 100 mg
30052459 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049667 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0065.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
CAS 21237-84-3
Analyt- eller komponentnavne 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H16 Br2 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6,8-Dibromo-3-cyclohexyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C14H16Br2N2O/c15-10-6-9-8-18(11-4-2-1-3-5-11)14(19)17-13(9)12(16)7-10/h6-7,11H,1-5,8H2,(H,17,19)
SMIL Brc1cc(Br)c2NC(=O)N(Cc2c1)C3CCCCC3
IUPAC navn 6,8-dibrom-3-cyclohexyl-1,4-dihydroquinazolin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 388.1
Mængde 100 mg
Formel vægt 385,9629 g/mol