missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,8-Dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-quinazoline Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30369320
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369320 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4255101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,8-Dibromo-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-quinazoline Hydrochloride
CAS 1796928-60-3
Molekylær formel C9 H10 Br2 N2 . H Cl
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10Br2N2.ClH/c1-13-4-6-2-7(10)3-8(11)9(6)12-5-13;/h2-3,12H,4-5H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CNc2c(Br)cc(Br)cc2C1
IUPAC navn 6,8-dibromo-3-methyl-2,4-dihydro-1H-quinazoline;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 342.458
Formel vægt 339.898
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.